As stated in the properties section, this item is soluble in 25 mg/mL in water.
C7786
Conalbumin from chicken egg white
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Ovotransferrin
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
Concentrazione
80-100 % protein Biuret
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
Cationi in tracce
Fe: ≤0.02%
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... TF(396241)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a constituent of Leibovitz 15 (L15) medium involved in preparation of primary neuronal cultures[3]
- to study its adsorption property on a metal surface in the presence of an external electric potential[4]
- to determine its adsorption isotherms in anion exchange chromatography by multivariate analysis[5]
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLC-
How is conalbumin diluted?
1 risposta-