SAB4200844
Anti-Cholera toxin, B Subunit (CTxB) antibody, Mouse monoclonal
clone CTxB-24, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-toxB
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CTxB-24, monoclonal
Descrizione
Research area: Microbiome
Reattività contro le specie
Vibrio cholerae
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using His-tagged recombinant Cholera Toxin B subunit
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1