Vai a
C6499
CTB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CTPB, N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
81,60 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
218,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13ClF3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
81,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is derived from anacardic acid.
Application
CTB has been used to study its apoptotic effects on P53 protein acetylation.
Biochem/physiol Actions
CBP (CREB binding protein)/p300) histone acetyltransferases (HATs) activator; p300 HAT activator.
CTPB was a first known small molecular activator of histone acetyltransferase p300. CTB is a simplified analog of CTPB with comparable or higher activity. The compound activates the histone acetyltransferase (HAT) activity of p300/EP300/E1A binding protein.
Small molecule activators of HAT such as CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is useful for altering chromatin acetylation directly. It might serve as a therapeutic agent for treating the complications of cognitive dysfunction including neuropsychiatric, neurodevelopmental and neurodegenerative diseases.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0302SML1350SML1604
CTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C6499
CTB
4-CMTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0302
4-CMTB
EPPTB ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1350
EPPTB
NDB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1604
NDB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)