Vai a
C3131
Citocromo c
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
Sinonimo/i:
CYC, CytC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
54,70 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
202,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
348,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
694,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1710,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Biological source:
bovine heart
Mol wt:
12327 Da
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder
mol wt
12327 Da
storage condition
(Tightly closed Dry)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
0.40-0.50% Iron (anhydrous)
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Research area: Apoptosis
Cytochrome c (Cyt C) is an essential mitochondrial protein located in the inner membrane of the mitochondria. It is encoded in the nucleus as apo-cytochrome C. Cyt C occurs as membrane-bound or as soluble metalloproteins in energy-transducing membranes and is found in bacteria, archaea, and plastids. It belongs to the group of class IIa cytochromes and contains pentacoordinate heme centres.
Application
Cytochrome C from bovine heart has been used:
  • as a component of the assay solution for testing the activity of respiratory chain complexes III and IV in the mitochondria of human osteosarcoma and human hepatocarcinoma cell lines
  • to determine the cytochrome c oxidase activity in mitochondria of human aortic endothelial cells
  • as a component of the cyt C oxidase reaction solution during in situ enzyme staining of cyt C oxidase in mice kidney tissues
Biochem/physiol Actions
Cytochrome C (Cyt C) is involved in the activation of caspase during the caspase-dependent apoptosis intrinsic pathway that triggers programmed cell death through apoptosis. It shows lipid-binding activity through its interaction with cardiolipin that accounts for the peroxidase activity of Cyt C. Cyt C binds to heme via the help of cytochrome c heme lyase that enables its release into the mitochondrial intermembrane space.
La rapida interconversione del citocromo c tra stati ferrosi e ferrici lo rende un efficiente trasportatore biologico di elettroni. Svolge un ruolo fondamentale nelle ossidazioni cellulari, sia nelle piante che negli animali. Considerato un anello universale della catena respiratoria, costituisce il ponte di elettroni essenziale tra i substrati respirabili e l'ossigeno.
Preparation Note
Prepared with acetic acid without using TCA.
Other Notes
Per maggiori informazioni sul citocromo c e il trasporto di elettroni visitare il sito www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2037C2867C3483
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C3131
Citocromo c
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Sigma-Aldrich
C2037
Citocromo c
Citocromo c BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C2867
Citocromo c
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
description
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
horse heart
biological source
human heart
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
mol wt
12327 Da
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
lyophilized powder
storage condition
(Tightly closed Dry)
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed Dry)
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)