Vai a
C2506
Citocromo c
≥95% (SDS-PAGE)
Cytochrome c from equine heart
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Citocromo c
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
239,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
414,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
826,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.340,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.940,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Sono stati caratterizzati i siti specifici e l′entità dell′ossidazione nel citocromo c di cavallo trattato con H2O2 e UV. È stato suggerito che lo stato di tali siti potrebbe essere usato come biomarcatore per l′ambiente ossidativo di una cellula.
Il citocromo c è stato impiegato:
  • nella riduzione del ferricitocromo c mediante radicali superossido generati dalla xantina ossidasi[1]
  • in qualità di analita in un′indagine mediante spettroscopia di massa MALDI con il metodo della deposizione di singole goccioline[2]
  • come accettore terminale di elettroni nel dosaggio dell′attività standard della citocromo c reduttasi[3]
  • nell'istochimica della citocromo c ossidasi[4]
  • nella misurazione dell'attività della citocromo C ossidasi[5]
  • come componente di un tampone fosfato per la rivelazione e la valutazione dell′attività del complesso IV mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide blu nativo (BN-PAGE)
  • per rivelare l′anione superossido extracellulare (ECSA) in fagociti isolati dal tessuto renale
Biochem/physiol Actions
Il citocromo c, rilasciato dal compartimento mitocondriale esterno nel citosol è di ausilio nell′attivazione della caspasi-9 e nell′inizio della cascata delle proteasi apoptotiche. Questo processo viene favorito mediante l′interazione del citocromo c con il fattore di attivazione delle proteasi apoptotiche 1 (APAF-1) e della deossiadenosina trifosfato (dATP).(3) Diversi studi hanno ipotizzato che la determinazione dei livelli di citocromo c nel siero dei pazienti affetti da tumore possa essere considerato quale marker di morte cellulare in vivo.
Il citocromo c è noto principalmente come proteina mitocondriale portatrice di elettroni. La transizione tra gli stati ferroso e ferrico all′interno della cellula rende il citocromo c un efficiente trasportatore biologico di elettroni, che svolge un ruolo vitale nelle ossidazioni cellulari a livello vegetale e animale. Di solito è considerato un catalizzatore universale della respirazione, formando un ponte di elettroni essenziale tra i substrati respirabili e l′ossigeno.
Preparation Note
Preparato con TCA
Quando questo prodotto viene sciolto in acqua a una concentrazione di 10 mg/mL, la soluzione risultante dovrebbe avere un colore che varia dal rosso scuro al marrone rossastro.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7752C2037C7150
Citocromo c ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
C2506
Citocromo c
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Sigma-Aldrich
C2037
Citocromo c
Citocromo c BioReagent, suitable for GFC marker
Sigma-Aldrich
C7150
Citocromo c
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
12327 Da
mol wt
~12,400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. What are the chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry?
    1 risposta
    1. The chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry are minimal. The molecular weights are close but not identical, with equine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,384 and bovine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,327. Despite this, both are highly conserved in eukaryotes, and considering their near-identical molecular weights, they can likely be used interchangeably for cytochrome oxidase histochemistry.
      Utile?
  2. Does the solubilized powder have a particular color (compared to bovine cytC, which has a brown color)?
    1 risposta
    1. This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL. See below for a link to the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2506-BULKSLCL7912.pdf
      Utile?
  3. Is Product C2506, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 risposta
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Utile?
  4. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 risposta
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. How should I store solutions of Product C2506, Cytochrome c?
    1 risposta
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Utile?
  7. How do I determine how much of Product C2506, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 risposta
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Chicago, IL
    • Recensione 1
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    CO histochemistry
    Working excellent for cytochrome oxidase biochemical assays.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto