Documenti fondamentali
M9267
Supelco
Myoglobin from equine heart
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
Sinonimo/i:
Myoglobin from horse heart
Scegli un formato
1 VIAL
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
286,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.25
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Stato
powder
pI 
(1) 6.8, (2) 7.2
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Myoglobin from equine heart has been used as a pI marker in two-dimensional gel electrophoresis.[1][2]
Azioni biochim/fisiol
Myoglobin from equine heart is a protein which is used as a standard pI marker for isoelectric focussing experiments.[3]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Purification and some properties of a protopectin-solubilizing enzyme that has potent activity on sugar beet protopectin
Takuo S and Sakamoto T
Agricultural and Biological Chemistry, 54, 879-889 (1990)
Forskolin and camptothecin induce a 30 kDa protein associated with melatonin production in Y79 human retinoblastoma cells.
Janavs JL, et al.
The Journal of Neuroscience, 15, 298-309 (1995)
Two-dimensional gel isoelectric focusing.
Stastna M and Slais K
Electrophoresis, 26, 3586-3591 (2005)
Yie-Hwa Chang et al.
Vaccines, 8(3) (2020-07-30)
Francisella tularensis (F. tularensis) is an intracellular pathogen that causes a potentially debilitating febrile illness known as tularemia. F. tularensis can be spread by aerosol transmission and cause fatal pneumonic tularemia. If untreated, mortality rates can be as high as
Ying Guo et al.
BMC microbiology, 8, 226-226 (2008-12-19)
Iron is recognized as an important trace element, essential for most organisms including pathogenic bacteria. HugZ, a protein related to heme iron utilization, is involved in bacterial acquisition of iron from the host. We previously observed that a hugZ homologue