C2294
Cod liver oil fatty acid methyl esters
BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Fatty acid methyl esters
Origine biologica
cod liver oil
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
oil
Concentrazione
15-25% (GC)
tecniche
cell culture | insect: suitable
Impurezze
≤6.0 ppt dioxin
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)