18913-1AMP
F.A.M.E. Mix, C20:1-C20:5 Unsaturates
certified reference material, ampule of 50 mg (Neat)
Sinonimo/i:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 50 mg (Neat)
Concentrazione
(approx. 20% (by weight) each component)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)