Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 278,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
cod liver oil
Quality Segment
form
oil
concentration
15-25% (GC)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Other Notes
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source cod liver oil | biological source cod liver oil | biological source plant oil (Safflower) | biological source cod liver oil |
| functional group ester | functional group - | functional group ester | functional group carboxylic acid |
| form oil | form oil | form liquid | form waxy solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| concentration 15-25% (GC) | concentration 15-25% (GC) | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cod liver oil fatty acid methyl esters
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?