C4461
Colistina
≥19,000 IU/mg
Sinonimo/i:
Polimixina E
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥19,000 IU/mg
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Spettro antimicrobico: Batteri gram negativi
Spettro antimicrobico: Batteri gram negativi È stato suggerito che il riassorbimento renale di colistina possa coinvolgere i trasportatori di cationi organici e i trasportatori di peptidi e che il processo sia sensibile al pH .
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges