SMB00291
Stearidonic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Stearidonic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid, Moroctic acid, Stearidonate, 6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoic acid, all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
JIWBIWFOSCKQMA-LTKCOYKYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)