B8647
Brilliant Blue R Concentrate
methanol solution
Sinonimo/i:
Brilliant Blue R, Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Brilliant Blue R Concentrate, suitable for SDS-PAGE, methanol solution
Forma fisica
methanol solution
Livello qualitativo
Colore
dark blue
Compatibilità
suitable for SDS-PAGE
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Brilliant Blue R Concentrate has been used for protein band detection after nondenaturing gradient gel electrophoresis, isoelectric focussing and SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis).
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.