C0400
Carmustine
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carmustine, ≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
(Oily liquid to amorphous solid)
Punto di fusione
30 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Ideatore
Bristol-Myers Squibb
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GSR(2936)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.