Vai a
M2011
Melphalan
powder
Sinonimo/i:
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine, L-PAM, L-Phenylalanine mustard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
242,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-726-3
Beilstein/REAXYS Number:
2816456
MDL number:
Form:
powder
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
color
white
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
General description
Melphalan also known as L-phenylalanine mustard is an alkylating agent.[1][2] It belongs to the class of nitrogen mustards, which act as chemotherapeutic agents.[1]
Application
Melphalan has been used as a drug along with HDAC-inhibitor JNJ-26481585 to treat multiple myeloma (MM) in cell lines and as a chemotherapeutic agent for breast cancer cell line.
Biochem/physiol Actions
Melphalan is an antineoplastic agent.[3][4]
In rat, melphalan in isolated lung perfusion (ILP) functions as a potent therapeutics for sarcomatous pulmonary metastases. It forms DNA intrastrand crosslinks by bifunctional alkylation in 5′-GGC sequences.[1] Melphalan acts as a bone-marrow depressant and is implicated in the treatment of multiple myeloma and ovarian cancer.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001158BP391359807
Melphalan powder
Sigma-Aldrich
M2011
Melphalan
vibrant-m
Y0001158
Melphalan hydrochloride
Melphalan British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP391
Melphalan
Z-Phe-OH 99%
Sigma-Aldrich
359807
Z-Phe-OH
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melphalan
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)