Vai a
C2235
CB 1954
solid
Sinonimo/i:
5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-(Aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
420,00 €
357,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
357,00 €
Prezzo di listino420,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
InChI key
WOCXQMCIOTUMJV-UHFFFAOYSA-N
Application
CB 1954 has been used in drug-induced ablation studies.
Biochem/physiol Actions
CB 1954 is an anticancer prodrug used in gene therapy research; activated by NAD(P)H quinone oxidoreductase 2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0525S5321SML0203
CB 1954 solid
Sigma-Aldrich
C2235
CB 1954
kb-NB142-70 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0525
kb-NB142-70
S15535 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5321
S15535
iCRT14 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0203
iCRT14
description
solid
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)