Documenti fondamentali
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
Sinonimo/i:
wire tube holder
Scegli un formato
1 EA
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
102,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
epoxy (coated steel)
Caratteristiche
Holds 36 x 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18794-0002
Misura
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
Dimensione pozzetto
30 mm
Descrizione generale
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)