Documenti fondamentali
HS120184
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Blue/Green, pk of 2
Scegli un formato
2 EA
18,20 €
18,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
18,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
18,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue-green POM
Caratteristiche
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
Confezionamento
pk of 2
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120184
Lungh. × Largh. × Alt.
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
Diametro
4 wells × 12-30 mm
Descrizione generale
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Caratteristiche e vantaggi
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Note legali
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4