Documenti fondamentali
R5651
Sigma-Aldrich
Four-way microtube rack
assorted colors
Sinonimo/i:
adapable tube rack, tube rack, tube storage
Scegli un formato
5 EA
61,70 €
61,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
61,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
61,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene (heavy duty)
Descrizione
Autoclavable
Caratteristiche
Holds 12 x 15 mL tubes
Holds 32 x 0.5 mL tubes
Holds 32 x 1.5-2 mL tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS29022G
Heathrow Scientific
Misura
174x95x52 mm
Colore
assorted colors
Descrizione generale
  • Racks feature a unique system of tabs and slots, which facilitate easy assembly and sturdy fit.
  • A four-way microtube rack can be connected end-to-end or side-to-side to create a large rack to fit various benchtop applications.
  • Alphanumeric identification enables quick location and retrieval of tubes.
  • The racks can hold 4 × 50 mL conical tubes, 12 × 15 mL conical tubes, 32 × 1.5 mL microtubes, or 32 × 0.5 mL microtubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)