Documenti fondamentali
Z675970
Rotating 4-way racks
Large tubes
Sinonimo/i:
tube rack
Scegli un formato
1 EA
63,90 €
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
63,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 10 x 10-13 mL tubes
Holds 10 x 13.5 mm tubes
Holds 2 x 29 mm tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15-20 mL tubes
Holds 6 x 16 mm tubes
Holds 8 x 10-15 mL tubes
Holds 8 x 20 mm tubes
Large tubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS29040A
Misura
224x110x110 mm
Descrizione generale
Each module of the Rota-Rack for large tubes holds two 50 mL tubes, eight 15 mL tubes, six 20 mm tubes, or ten 10-13 mm tubes.
Rota-Rack Tube Racks are fun, interlocked racks. Each of the four modules rotates independently. Use several sizes of test tubes, culture tubes, centrifuge tubes, or microcentrifuge tubes at the same time. Click each module into place; load with tubes, and carry. Rack maintains its orientation until you twist it again. Comes fully assembled. Autoclavable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)