Documenti fondamentali
CLS430829
Provette per centrifuga da 50 mL Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
Provetta conica da 50 ml, provette in polipropilene, provette per centrifuga, provette per centrifuga da 50 ml
Scegli un formato
500 EA
229,00 €
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
229,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
pack of 25
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430829
Parametri
17000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. tappo
34.7 mm , approx.
Capacità
50 mL
Colore
clear
natural
Raccordi
cap (CentriStar)
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Le provette da centrifuga da 50 mL monouso Corning® sono disponibili sia in polietilene tereftalato (PET) trasparente con tradizionale tappo “plug seal” sia in polipropilene, con tappo “plug seal” o con i nuovi tappi CentriStar.
Il tappo CentriStar è caratterizzato da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia ottimizzata, con zigrinature più ampie e un profilo arrotondato per una presa più salda. Tutte le provette sono disponibili in diverse opzioni di confezionamento
  • Sterili, certificate come non pirogeniche ed esenti da DNasi/RNasi
  • Graduazioni stampate in nero e un′ampia area bianca dove poter scrivere
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.