Documenti fondamentali
R8384
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Sinonimo/i:
wire tube holder
Scegli un formato
1 EA
70,40 €
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
70,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 16 x 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18794-0001
Misura
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
Dimensione pozzetto
30 mm
Descrizione generale
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cube Rack assorted colors
Sigma-Aldrich
C8358
Cube Rack
Mega Rack® tube rack single, for 13-16 mm tubes, white
HS24323E
Mega Rack® tube rack
Rotating 4-way racks Large tubes
Z675970
Rotating 4-way racks