SAB4700630
Monoclonal Anti-5-bromodeoxyuridine antibody produced in mouse
clone MoBu-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BrdU
Scegli un formato
255,00 €
Scegli un formato
About This Item
255,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MoBu-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?