203806
5-Bromo-2′-deoxyuridine
Thymidine analog. Useful for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine.
Sinonimo/i:
5-Bromo-2′-deoxyuridine, 5-BrdU
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 50 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)
WOVKYSAHUYNSMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cattoretti, G., et al. 1993. J. Pathol. 171, 83.
Fukuda, K., et al. 1990. Anal. Quant. Cytol. Histol. 12, 135.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2