Documenti fondamentali
AXYT1000CL
MAXYMum Recovery® pipette tips
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
173,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1000-C-L
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Capacità
1000 μL
Volume
1000 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)