Documenti fondamentali
AXYTF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
624,00 €
624,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
624,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
624,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-20-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
20 μL
Volume
20 μL
Applicazioni
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where contamination is a major concern.
Caratteristiche e vantaggi
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
  • High accuracy, yield, and precision
  • Sample loss is reduced due to high fluid retention
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)