AXYT1000CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
520,00 €
Scegli un formato
About This Item
520,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1000-C-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Capacità
1000 μL
Volume
1000 μL
Colore
clear
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)