Documenti fondamentali
AXYT300LR
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
394,00 €
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-300-L-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Colore
clear
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)