Key Documents
A9793
Sigma-Aldrich
Agarosio
High EEO
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
Type III-A
Forma fisica
powder
Impurezze
≤7% water (loss on drying)
Ceneri
≤1.1%
Torbidità
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.23-0.26
Temp. transizione
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥750 g/cm2 (1% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Agarosio Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarosio
Agarosio for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarosio
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Agarosio BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarosio
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Millipore
Millipore
1.16801
Agarose
Nadia A Scott et al.
PloS one, 7(1), e29859-e29859 (2012-01-19)
Maintenance of neuronal function depends on the delivery of oxygen and glucose through changes in blood flow that are linked to the level of ongoing neuronal and glial activity, yet the underlying mechanisms remain unclear. Using transgenic mice expressing the
Shengxiang Zhang et al.
PLoS biology, 5(5), e119-e119 (2007-04-26)
In vivo two-photon microscopy was used to image in real time dendrites and their spines in a mouse photothrombotic stroke model that reduced somatosensory cortex blood flow in discrete regions of cortical functional maps. This approach allowed us to define
Michael J Siniscalchi et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(10), 4090-4106 (2019-01-08)
Instrumental behavior is characterized by the selection of actions based on the degree to which they lead to a desired outcome. However, we lack a detailed understanding of how rewarded actions are reinforced and preferentially implemented. In rodents, the medial
Manuel Peter et al.
PloS one, 8(4), e62132-e62132 (2013-04-30)
One of the biggest tasks in neuroscience is to explain activity patterns of individual neurons during behavior by their cellular characteristics and their connectivity within the neuronal network. To greatly facilitate linking in vivo experiments with a more detailed molecular
Martin Thunemann et al.
Nature communications, 9(1), 2035-2035 (2018-05-24)
Recent advances in optical technologies such as multi-photon microscopy and optogenetics have revolutionized our ability to record and manipulate neuronal activity. Combining optical techniques with electrical recordings is of critical importance to connect the large body of neuroscience knowledge obtained