Documenti fondamentali
05066
Sigma-Aldrich
Agarosio
High EEO, for molecular biology
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Scegli un formato
50 G
350,00 €
500 G
1.840,00 €
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
350,00 €
500 G
1.840,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo alla calcinazione
≤1%
Perdita
≤10% loss on drying
EEO
0.23-0.27
Temp. transizione
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
Resistenza del gel
≥1500 g/cm2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.3%
sulfate (SO42-): ≤0.6%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Applicazioni
Agarose is used for preparative and analytical separation of nucleic acids. It can be used for single cell gel electrophoresis assay.[1] It can also be used for southern blotting. It can also be used for assessing transepithelial ionic fluxes from cultured neonatal rat semicircular canal epithelium.[2]
Azioni biochim/fisiol
Agarose is a polysaccharide used for resolving DNA and RNA fragments from 500 - 20,000 bp. It provides strong gel structure which assists in better handling and less breakage.[3] It can also reexpress the differentiated collagen phenotype from dedifferentiated chondrocytes during agarose gel culture.[4]
Confezionamento
Packaging
50, 500 g in poly bottle
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Agarosio For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarosio
C M Hughes et al.
Molecular human reproduction, 2(8), 613-619 (1996-08-01)
Baseline DNA damage in spermatozoa from fertile and infertile men was compared using a modified alkali single cell gel electrophoresis (comet) assay. Semen from normozoospermic fertile, normozoospermic infertile and asthenozoospermic infertile (World Health Organization criteria, 1992) samples were studied. No
Pierre G Milhaud et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 283(6), C1752-C1760 (2002-10-22)
The ductal epithelium of the semicircular canal forms much of the boundary between the K+-rich luminal fluid and the Na+-rich abluminal fluid. We sought to determine whether the net ion flux producing the apical-to-basal short-circuit current (I(sc)) in primary cultures
K C Reed et al.
Nucleic acids research, 13(20), 7207-7221 (1985-10-25)
The unique properties of nylon membranes allow for dramatic improvement in the capillary transfer of DNA restriction fragments from agarose gels (Southern blotting). By using 0.4 M NaOH as the transfer solvent following a short pre-treatment of the gel in
Aurica Precupas et al.
Chemical research in toxicology, 33(8), 2054-2071 (2020-07-01)
Understanding nanomaterial (NM)-protein interactions is a key issue in defining the bioreactivity of NMs with great impact for nanosafety. In the present work, the complex phenomena occurring at the bio/nano interface were evaluated in a simple case study focusing on
P D Benya et al.
Cell, 30(1), 215-224 (1982-08-01)
The differentiated phenotype of rabbit articular chondrocytes consists primarily of type II collagen and cartilage-specific proteoglycan. During serial monolayer culture this phenotype is lost and replaced by a complex collagen phenotype consisting predominately of type I collagen and a low