Vai a
A9045
Agarosio, bassa temperatura di gelatinizzazione
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
2-idrossietil agarosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
325,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
484,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.070,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.910,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.710,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
6.150,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.21
MDL number:
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
foreign activity
RNase and DNase free
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose is an algal polysaccharide. Agarose is a thermoreversible, ion-dependent gelling agent. Agarose gel electrophoresis is useful for the clinical routine analyses of proteins in plasma and other body fluids. It is a low gelling temperature derivative with unique gelling properties. Gels forms at <30°C, remelt at temperatures in excess of 60°C. Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials.
Application
Agarose, a low gelling temperature derivative, is the suitable reagent for:
  • plant cell culture studies
  • insect cell culture studies
  • cell culture studies
It may be used for the following studies:
  • Recovery of defined RNA and DNA fractions after electrophoretic separation.[1]
  • Cytochemical staining procedure to investigate the succinate dehydrogenase (SDH) activity in pre-ovulatory mouse oocytes.[2]
  • Purification of RNA in Caenorhabditis elegans by electrophoresis.[3]
Analysis Note
Segue un elenco delle proprietà dei nostri prodotti a base di agarosio:
Contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
Resistenza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
Punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetta a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbare le separazioni a causa della convezione interna.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9414A4018A4718
Agarosio Molecular Biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarosio
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
EEO
≤0.1
EEO
≤0.10
EEO
≤0.10
EEO
≤0.05
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
foreign activity
RNase and DNase free
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the gel strength of Agarose, low gelling temperature?
    1 risposta
    1. We have a specification of not less than 200 g/cm2 for a 1.0% agarose gel.
      Utile?
  4. Can Agarose, low gelling temperature, be autoclaved?
    1 risposta
    1. This agarose can be autoclaved.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. How do I use Agarose, low gelling temperature?
    1 risposta
    1. This product forms a suspension in nearly any aqueous buffer. Heating will melt the agar, which, upon cooling, will form a gel.