Merck
A0924
Acrylamide/Bis-acrylamide
BioReagent, Molecular Biology, 49:1 (ratio)
Sinonimo/i:
Acrylamide/Bisacrylamide, 49:1 (2.0% crosslinker), Polyacrylamide solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
feed ratio
49:1 (ratio)
foreign activity
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ready to reconstitute dry powder blends are accurately pre-blended to produce a 40% (w/v) stock solution for use in protein and nucleic acid electrophoresis. The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bis-acrylamide.
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used in the electrophoresis of SSCP (single-strand conformation)/heteroduplex.
Biochem/physiol Actions
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
Features and Benefits
Eliminates the need to weigh toxic acrylamide and bis-acrylamide.
Preparation Note
Reconstitute by slowly adding the indicated amount of distilled water to the container and dissolve contents.
To make up 100 ml of A0924, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution.
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide/Bis-acrylamide
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)