Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 42,50 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 136,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 450,00 € |
Informazioni su questo articolo
42,50 €
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
ign. residue
≤0.05%
mp
205-210 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ≥98% (TLC), powder or crystals | description ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| ign. residue ≤0.05% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| mp 205-210 °C | mp 205-210 °C (lit.) | mp 171-174 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?