Vai a
M2398
Metaproterenol hemisulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H17NO3 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
227-539-6
MDL number:
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Metaproterenol hemisulfate salt has been used:
  • as a β2-adrenoceptor agonist to study its effects on adenylyl cyclase stimulation in red blood cell deformability
  • as an adrenergic agonist to study its effects on the stereoselective cell uptake by organic cation transporters in human embryonic kidney cell lines
  • as a bronchodilator to study its effects on the activation of G-protein coupled receptors (GPCR)
Biochem/physiol Actions
Metaproterenol is a β2-adrenoceptor agonist. It shows bronchodilator activity and shows therapeutic effects against bronchitis, asthma, and emphysema.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5013T2528M149
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Boehringer Ingelheim
originator
GlaxoSmithKline
originator
Novartis
originator
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR6(3362), HTR7(3363)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)