A8675
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
Powder
About This Item
Prodotti consigliati
product name
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride,
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥85%
Colore
yellow-brown to brown
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3