114421
Bromothymol Blue sodium salt
ACS reagent
Sinonimo/i:
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
powder or crystals
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Solubilità
water: 0.1%, clear to very slightly hazy
λmax
392 nm
615 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥35000 at 614-618 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Stringa SMILE
CC1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(C)C)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2C)Br)C(C)C)C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)[O-].[Na+]
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)