Vai a
A9891
7-Amino-4-methylcoumarin
chromophore for enzyme substrates, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Coumarin 120
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
374,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
247-454-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
142231
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-Amino-4-methylcoumarin, Chromophore for substrates
Quality Segment
description
chromophore for enzyme substrates
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
223-226 °C (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and sialylated tri-and tetrasaccharides.
7-Amino-4-methylcoumarin has been used:
  • to determine cathepsin B like- activity
  • as a substrate for leucine aminopeptidase (LAP)
  • in chymotryptic assay
  • as a standard to detect the activation of caspase-3 during
  • sanguinarine-induced damage
  • protection by human DEAD-box DDX3
Biochem/physiol Actions
7-Amino-4-methylcoumarin is a coumarin derivative, which serves as a fluorescence reference standard to screen protease inhibitors.
Preparation Note
Soluble in DMSO (10 mg/mL), DMF, and acetone (10 mg/mL).
Other Notes
Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine aminopeptidase (and other hydrolases); used as reference compound in the enzyme assay.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3401164545SML0074
Acenocoumarol ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0074
Acenocoumarol
description
Chromophore for substrates
description
protease substrate
description
Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetone: 10 mg/mL, DMF: soluble, DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
fluorescence
-
fluorescence
λex 365-380 nm, λem 430-460 nm
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Amino-4-methylcoumarin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)