Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-334-7
Beilstein/REAXYS Number:
51708
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Per informazioni sul prodotto 201634, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to very dark yellow-orange
λmax
495 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Aminofluorescein has been used to determine its ability to potentiate the antiviral activity of poly r (A-U).
6-Aminofluorescein has been demonstrated to be useful fluorescent labeling reagent for fullerene-based liposome nanostructures termed ‘buckysomes′. 6-aminofluorescein dissolved in 0.1 N NaOH can be quantified from a maximum absorbance at 490 nm. Decarboxylated 6-aminofluorescein dissolved 6 N HCl (prepare by constant boiling at 110° C for 24 h) can be quantified from a maximum absorbance at 454 nm. Aldehyde groups are formed by oxidateive damage to proteins, which can be detected by conjugation to decarboxylated 6-aminofluorescein.
Other Notes
Note: Do not confuse with fluorescamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminofluorescein
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?