Documenti
A4737
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
lyophilized powder, protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
bovine
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Confezionamento
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
tecniche
ligand binding assay: suitable
Impurezze
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Attività estranea
protease, essentially free
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
The most abundant plasma protein in mammals is albumin. It is produced in the liver and transferred as a non-glycosylated protein into the plasma. This multifunctional protein can bind to ligands.
Applicazioni
Bovine serum albumin (BSA) is extensively used for drug delivery since it is widely available, cheap and easily purified, has ligand-binding properties, and is widely accepted in the pharmaceutical industry.
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Albumin is the most important circulatory protein involved in the control of Ca2+ (and Mg2+) levels in mammals.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Purified by chromatography
Sourced and manufactured in New Zealand
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sieroalbumina lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A4378
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3733
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7030
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3059
Sieroalbumina
Ting Gong et al.
Biology of reproduction, 95(6), 116-116 (2016-09-30)
Saccharin sodium consumption is considered safe and beneficial, owing to its very intense sweetness without any associated calories, but supporting scientific data remain sparse and controversial. Herein, we demonstrate that dose-response relationships existed with regard to administration of saccharin or
Yuangang Zu et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1207-1222 (2013-04-10)
The livertaxis of glycyrrhizic acid-conjugated bovine serum albumin (GL-BSA) has been reported in the literature. Now, in this paper, we describe a novel type of drug-targeted delivery system containing 10-hydroxycamptothecin (HCPT) with liver tumor targeting. First, GL was coupled to
Karolina A Majorek et al.
Molecular immunology, 52(3-4), 174-182 (2012-06-09)
Serum albumin (SA) is the most abundant plasma protein in mammals. SA is a multifunctional protein with extraordinary ligand binding capacity, making it a transporter molecule for a diverse range of metabolites, drugs, nutrients, metals and other molecules. Due to
Junaid Akhtar et al.
Bio-protocol, 10(4), e3520-e3520 (2021-03-04)
Chromatin immunoprecipitation is extensively used to investigate the epigenetic profile and transcription factor binding sites in the genome. However, when the starting material is limited, the conventional ChIP-Seq approach cannot be implemented. This protocol describes a method that can be
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Articoli
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.