Vai a
A3377
Adenosina 5′-trifosfato
≥97% (HPLC), microbial, crystalline
Sinonimo/i:
ATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
53,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
219,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
435,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.370,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.430,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosina 5′-trifosfato, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
L′adenosina 5′ trifosfato (ATP) è un componente fondamentale dell′accumulo di energia e del metabolismo in vivo. L′ATP si usa in molti processi cellulari: respirazione, reazioni di biosintesi, motilità e divisione cellulare. L′ATP è un substrato di molte chinasi coinvolte nella trasmissione dei segnali cellulari e delle adenilciclasi che producono il secondo messaggero cAMP. L′ATP fornisce l′energia metabolica per azionare le pompe metaboliche. L′ATP agisce da coenzima in un′ampia gamma di reazioni enzimatiche.
Biochem/physiol Actions
Agonista dei purinocettori P2.
Agonista purinergico P2; aumenta l′attività dei canali K+ attivati da Ca2+; substrato per i sistemi enzimatici ATP-dipendenti
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6419A2383A26209
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosina 5′-trifosfato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)