Vai a
A6419
Adenosina 5′-trifosfato
microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
ATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,40 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
396,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
General description
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is essential for biological processes including neurotransmission, signal transduction, muscle contraction and cardiac function. ATP is the major energy potential for living systems. They are released from cells under stress and play a key role in immune response. ATP release from injured neurons and consequent breakdown leads to generation of adenosine. ATP may serve as a therapeutic option in anaesthesia and intensive care medicine for the management of pain. Elevated ATP levels are indicative of cell damage and inflammation.
Application
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • as a component of transfection mix for the transformation of CRISPR/Cas9 plasmid in parasites
  • in inflammasome activation assays in bone marrow derived macrophages
  • for the stimulation of macrophages
  • in nucleotide synthesis
Biochem/physiol Actions
Agonista dei purinocettori P2.
Agonista purinergico P2; aumenta l′attività dei canali K+ attivati da Ca2+; substrato per i sistemi enzimatici ATP-dipendenti
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3377A1852A26209
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosina 5′-trifosfato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-64-1 + 67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)