A7699
Adenosina 5′-trifosfato
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
Sinonimo/i:
ATP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤0.1% inorganic P
≤3% solvent content
pKa
(1) 4.0, (2) 6.5
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
λmax
259 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.