Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 470,00 € |
5 vials | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.560,00 € |
10 vials | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.600,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
470,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
Quality Segment
usage
vial sufficient for ≥50 assays
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The Adenosine 5’-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit may be employed for the quantitative bioluminescent determination of adenosine 5’-triphosphate (ATP) in samples containing 2x10–12 to 8x10–5 moles/liter. ATP is consumed and light is emitted when luciferase catalyzes the oxidation of D-luciferin.
Application
The ATP assay kit has been used to measure the level of cellular ATP present in isolated mitochondrial fractions from L. donovani promastigotes. [1]
Preparation Note
Reconstitute with 5 ml of sterile water.
Other Notes
Contains luciferase, luciferin, MgSO4, EDTA, DTT, BSA, and Tricine buffer.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| usage vial sufficient for ≥50 assays | usage - | usage - | usage - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?