A2556
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
Origine biologica
mouse
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rabbit
Non deve reagire con
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
tecniche
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)