Documenti fondamentali
AP128P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgM di topo, catena µ, coniugato con HRP
0.8-1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgM di topo, Anticorpo di capra anti-IgM di topo
Scegli un formato
2 ML
460,00 €
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8-1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Normalmente, le IgM rappresentano circa il 10% delle immunoglobuline sieriche. L′attività anticorpale delle IgM si esplica in particolare nella risposta immunitaria precoce contro la maggioranza degli antigeni ed è prevalente in determinate risposte anticorpali, come quelle degli anticorpi ′naturali′ contro i gruppi sanguigni. Le IgM (con le IgD) sono le principali immunoglobuline espresse sulla superficie dei linfociti B. Il gene che codifica per la regione costante mu contiene quattro domini separati da brevi sequenze interposte.
Gli anticorpi anti-classi specifiche delle immunoglobuline sono utili per caratterizzare la proliferazione di linfociti B maligni. Tutte le leucemie linfocitiche eccetto quelle acute condividono immunoglobuline di superficie o citoplasmatiche con una restrizione isotipica, a suggerire la natura monoclonale della popolazione cellulare. La maggioranza delle leucemie linfocitiche croniche, i linfomi non Hodgkin e il linfoma di Burkitt sono caratterizzati da IgM di superficie, mentre i plasmociti della malattia di Waldenström presentano IgM citoplasmatiche. Gli altri isotipi si riscontrano meno frequentemente. I mielomi multipli invece sono caratterizzati dalla presenza di IgG o IgA.
Specificità
In base all′immunoelettroforesi, questo anticorpo reagisce con la regione della catena pesante delle IgM. Non è stata rilevata reattività con le IgG o le proteine sieriche non immunoglobuliniche, tuttavia è possibile rilevare reattività crociata con le IgM di altre specie.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo di capra anti-IgM di topo, catena μ, coniugato con HRP è convalidato per l′uso in ELISA e WB per la rivelazione delle IgM murine.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Polvere liofilizzata, preparata da una soluzione liquida contenente tampone fosfato salino 0,01 M, cloruro di sodio 0,25 M, siero bovino 15 mg/mL e senza conservanti. Ricostituire in 2 mL di acqua deionizzata, centrifugare se la soluzione non è limpida. Preparare una diluizione di lavoro fresca ogni giorno.
Purificato per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Vaccinia Virus Strain MVA Expressing a Prefusion-Stabilized SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Induces Robust Protection and Prevents Brain Infection in Mouse and Hamster Models.
Lorenzo, et al.
Vaccines, 11 (2023)
Hina Singh et al.
Brain, behavior, and immunity, 118, 1-21 (2024-02-16)
Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infects the central nervous system (CNS) and causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in about half of the population living with the virus despite combination anti-retroviral therapy (cART). HIV-1 activates the innate immune system, including the production
Nina Y Yuan et al.
Cells, 11(13) (2022-07-10)
Combination antiretroviral therapy (cART) has transformed HIV infection from a terminal disease to a manageable chronic health condition, extending patients' life expectancy to that of the general population. However, the incidence of HIV-associated neurocognitive disorders (HANDs) has persisted despite virological
Ana B Sanchez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(1), 168-179 (2015-10-21)
HIV-1 infection frequently causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) despite combination antiretroviral therapy (cART). Evidence is accumulating that components of cART can themselves be neurotoxic upon long-term exposure. In addition, abuse of psychostimulants, such as methamphetamine, seems to aggravate HAND and
Sanjay Rathod et al.
Frontiers in immunology, 15, 1392099-1392099 (2024-04-30)
Asparaginase (ASNase) is a crucial part of acute leukemia treatment, but immune responses to the agent can reduce its effectiveness and increase the risk of relapse. Currently, no reliable and validated biomarker predicts ASNase-induced hypersensitivity reactions during therapy. We aimed