Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 132,00 € |
4 x 100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 413,00 € |
Informazioni su questo articolo
132,00 €
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA, peroxidase substrate
form
liquid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form aqueous solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
54827-17-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?