Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 234,00 € |
5 x 1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 802,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) is for use in Tris-Tricine SDS-PAGE.
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
Packaging
Each vial of Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) contains 200 μl of a solution of six dye-conjugated polypeptides in 10 mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.5% SDS, 2 mM EDTA, 4 M urea, 33% glycerol and 0.01% sodium azide.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 400 |
| form liquid | form liquid | form solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels) | usage vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm), vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm) | usage - | usage - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?