Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 173,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 386,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 428,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 638,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
T311, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
T311, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (344M-94), vial of 0.5 mL concentrate (344M-95), bottle of 1.0 mL predilute (344M-97), vial of 1.0 mL concentrate (344M-96), bottle of 7.0 mL predilute (344M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2a
control
melanoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... TYR(7299)
General description
Tyrosinase is an enzyme, amongst a family of enzymes, which is involved in the biosynthesis of melanin. Anti-tyrosinase has been found to be quite specific for melanotic lesions such as malignant melanoma and melanotic neurofibroma. Essentially no carcinomas express this marker.
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Tyrosinase Positive Control Slides, Product No. 344S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?