Vai a
89517
(S)-3,4-Dihydroxybutyric acid lithium salt hydrate
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(S)-3,4-Dihydroxybutanoic acid lithium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O4 · xLi+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.10 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC)
Form:
solid
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D -25±5°, 24 hr, c = 0.1 in 0.1 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
DZAIOXUZHHTJKN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxybutyric acid is a normal human urinary metabolite that is excreted in increased concentration in patients with succinic semialdehyde dehydro- genase (SSADH) deficiency, while healthy adults excrete 0.37 +/- 0.15 (SD) mmoles of 3,4- dihydroxybutyrate per 24 hr. The renal clearance of this compound is roughly equal that of creatinine. This metabolite is also detectable in blood.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B15087276454913
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
-
assay
≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC)
assay
≥90%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optical activity
[α]/D -25±5°, 24 hr, c = 0.1 in 0.1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)