Vai a
SML2850
Cediranib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Fluoro-2-methylindol-5-yloxy)-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazoline, 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]quinazoline, 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazoline, AZD 2171, AZD2171
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,60 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
320,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H27FN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c([nH]c(c2)C)ccc1Oc3ncnc4c3cc(c(c4)OCCCN5CCCC5)OC
InChI
1S/C25H27FN4O3/c1-16-12-17-19(29-16)6-7-21(24(17)26)33-25-18-13-22(31-2)23(14-20(18)27-15-28-25)32-11-5-10-30-8-3-4-9-30/h6-7,12-15,29H,3-5,8-11H2,1-2H3
InChI key
XXJWYDDUDKYVKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cediranib (AZD2171) is an orally active anticancer agent and a highly potent ATP-competitive receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor against VEGFR (IC50 = 5 nM/Flt-1 (VEGFR1), <1 nM/KDR (VEGFR2), ≤3 nM/Flt-4 (VEGFR3), c-Kit (IC50 = 2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 5/36 nM), and FGFR1 (IC50 = 26 nM). Cediranib exhibits reduced activity against CSF-1R, Src, Abl (IC50 = 110, 130, 260 nM, respectively) and little or no potency toward Flt-3, EGFR, ErbB2 (Her-2/neu), CDK2/4, Aurora A/B, and MEK.
Orally active anticancer agent, highly potent ATP-competitive tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3 (Flt-1/KDR/Flt-4), c-Kit, PDGFR1/2 & FGFR1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML4231SML3725
Cediranib &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2850
Cediranib
Neratinib &#8805;98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor
SML4231
Neratinib
Icotinib &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3725
Icotinib
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)