Documenti
313M-1
Sigma-Aldrich
Cocktail di citocheratine (AE1 & AE3)
clone AE1 & AE3, unconjugated, Cell Marque
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AE1 & AE3, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (313M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (313M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (313M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (313M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (313M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
Controllo
breast, colon, prostate, skin
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... KRT1(3848)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il cocktail anti-citocheratina (AE1 & AE3) è un cocktail di anticorpi anti-cheratina ad ampio spettro. It is composed of mouse monoclonal antibody AE1 that recognizes acidic type I keratins and AE3 that reacts with basic type II keratins. Both clones were generated using epidermal keratin as immunogen. This antibody is useful for identifying cells of epithelial origin and detects most carcinomas of different primarysites. This antibody cocktail can cross-react with other intermediate filaments, such as glialfibrillary acidic protein, giving false-positive staining in glial tumors.
Qualità
IVD
IVD
IVD
RUO
Linkage
Vetrini di controllo positivo per il cocktail anti-citocheratina, n. di prodotto 313S, sono disponibili per l′immunoistochimica (sezioni fissate in formalina, incluse in paraffina).
Stato fisico
Soluzione in tampone Tris, pH 7,3-7,7, con 1% BSA e <0,1% sodio azide
Nota sulla preparazione
Scaricare le IFU specifiche per il lotto e il formato del prodottoN.B: È necessario un codice reperibile sulla confezione o sull′etichetta del prodotto.
Altre note
Per l'assistenza tecnica chiamare il numero 800 665 7284, oppure inviare un′e-mail a service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
V K Kriho et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 431(2), 139-147 (1997-08-01)
Several studies have shown that immunoenzymatic staining of formalin-fixed, paraffin-embedded astrocytomas with keratin antibodies frequently yields positive labelling, but no biochemical evidence of keratin expression in astrocytomas has been reported. We have investigated the presence of keratin in astrocytoma and
Classification of human epithelia and their neoplasms using monoclonal antibodies to keratins: strategies, applications, and limitations.
D Cooper et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 52(3), 243-256 (1985-03-01)
A M Gown et al.
American journal of clinical pathology, 84(4), 413-424 (1985-10-01)
A panel of monoclonal antibodies to human intermediate filament proteins was tested on an unselected series of 246 neoplasms. The antibody panel includes two different anti-cytokeratin antibodies, an anti-vimentin antibody, and an anti-neurofilament antibody (Gown and Vogel, Am J Pathol
H Battifora
The American journal of surgical pathology, 12 Suppl 1, 24-42 (1988-01-01)
The past few years have seen great progress in our knowledge of the biology and the chemistry of intermediate filaments and other filamentous proteins. This has translated into the development of antibodies that, together with new, highly sensitive immunohistochemical methods
Contenuto correlato
Una breve panoramica sull'immunoistochimica diagnostica (IHC) e sulla sua importanza nella moderna patologia clinica. Approfondisci l'IHC e il suo ruolo nella diagnosi del cancro e nell’identificazione delle malattie infettive.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.